Learn More
Contenitori per campioni in polistirene
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 400
Specifica
Specifica
| Product Type | Contenitori per campioni |
| Closure Included | Sì |
| Materiale | Polystyrene |
| Sterilità | Sterile |
| Capacità (sistema metrico) | 30 ml |
| Certificazione/Conformità | CE e IVD |
| Colore chiusura | White |
| Materiale chiusura | Polipropilene |
| Tipo di chiusura | Coperchio |
| Diametro (sistema metrico) | 25 mm |
| Vedi altri risultati |