Learn More
Saint-Gobain Chemware™ PTFE Cord
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
0.8 mm
Dimensione della confezione:
61m
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 0.8 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 61 m (per Roll) |
| Materiale | PTFE |