Learn More
Kinematica™ Polytron™ Homogenizer Stands: Safety Rings
Click to view available options
Product Type:
Safety Positioning Ring
Da utilizzare con (apparecchiatura):
ST-F20/600, PT-ST 21
ST-P10/600 Stand
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
The safety ring prevents uncontrolled lowering of the drive unit. Can also be used to fixing the drive unit height.
Specifica
Specifica
| Product Type | Safety Positioning Ring |
| Materiale | Stainless Steel |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | ST-P10/600 Stand |