Learn More
Navailles Polyurethane Auto-adaptive Chair
The Polyurethane Auto-adaptive Chair features ergonomy and design to eliminate fatigue. No staples nor seams in the abrasion-resistant construction.
452.92€ - 513.00€
Specifica
Regolabile | Yes |
---|---|
Stile del braccio | No Armrests |
Certificazione/Conformità | EN 1021-1, EN 1021-2 |
Da utilizzare con (applicazione) | Laboratories, Chemical Industry |
Tipo di sollevamento | Gas-lift column |
Codice del prodotto | Marca | Altezza seduta | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza seduta | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17436182
|
Navailles
7NK 91NBDU 00 905 |
510 to 640 mm |
452.92€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-04-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17446182
|
Navailles
7NK 91NHDP 01 905 |
610 to 850 mm |
513.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-04-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Black 5-branch, scuff-resistant, reinforced steel base
- Gas-lift column for height adjustment with shock absorber
- Deformable seat and lumbar support in black KANGO™ soft polyurethane
- Seat features a 2° forward tilt
- Assembly on silentbloc
Specifica
Yes | |
EN 1021-1, EN 1021-2 | |
Gas-lift column | |
120 kg | |
59 cm |
No Armrests | |
Laboratories, Chemical Industry | |
265 lb. | |
23.2 in. | |
Black |