Learn More
Sedile sagomato in poliuretano
Codice prodotto. p-8001251
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
660 mm
700 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11937264
Marca: mb2 undefined
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Constructed of high quality polyurethane. DBO Sieges™ Polyurethane Contoured Seats are ideal for general lab use.
  • Dimensions: 610 dia. x 460mmH
  • Five Wheels
Specifica
Product Type Sedile sagomato
Regolabile Height
Stile parte posteriore Ergonomico
Stile della base Ruota a 5 cerchi
Diametro (sistema metrico) 610 mm
Altezza (sistema metrico) 660 mm
Quantità 1 Ea.
Forma seduta Sagomato
Con bracciolo No
Materiale Polyurethane