Learn More
mb2 Swivel Antistatic Work Chair in Polyurethane
Codice prodotto. 13426339
Click to view available options
Capacità:
Patins
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13426339
Marca: mb2 231B3C1D2E3
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Swivel antistatic work chair in polyurethane, high gas lift with footrest and glides
  • Antistatic work chair
  • Seat and backrest in multilayers of beech and poplar wood, entirely foamed with black antistatic polyurethane
  • Backrest support in chromed steel rod, in height and depth adjustable
  • Gas height adjustment
  • Antistatic glides
  • 5-spoke base in die-cast polished aluminium
Specifica
Product Type ESD Chair
Colore Black
Adjustable (Height) Yes
Regolabile Height
Autoclavabile Not Autoclavable
Stile parte posteriore Standard
Altezza (sistema metrico) 870 mm
Capacità Patins
Quantità 1 Ea.
Altezza seduta 540 to 480 mm
Peso (sistema metrico) 12.50 kg
Con bracciolo No
Con schienale Yes
Con ruote No
Con poggiapiedi Yes
Con supporto lombare No
Con inclinazione No
Materiale Polyurethane
Tipo di seduta Stool with Back