Learn More
mb2 Polyurethane Chair on Glides - Asynchronous Mechanism
Codice prodotto. 11907264
Click to view available options
:
Height: 540mm
Codice prodotto. 11907264
Marca: mb2 AP3XB1D1NE3
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Polyurethane chair on glides - Normal lift - Asynchronous mechanism
  • Chair in polyurethane
  • Seat and back in polyurethane
  • Asynchronous mecanism, adjustable seat and backrest
  • Pneumatic cylinder low
  • 5-spoke base injected in nylon and fiberglass reinforced by a galvanized steel ring.
  • glides
Specifica
Product Type Laboratory Seat
Colore Black
Adjustable (Height) Yes
Regolabile Height
Autoclavabile Not Autoclavable
Stile parte posteriore Standard
Da utilizzare con (apparecchiatura) For Benchtop
Altezza (sistema metrico) 540 mm
Quantità 1 Ea.
Altezza seduta 400 to 540 mm
Peso (sistema metrico) 11.24 kg
Con bracciolo No
Con schienale Yes
Con ruote No
Con poggiapiedi No
Con supporto lombare No
Con inclinazione Yes
Materiale Polyurethane
Tipo di seduta Desk Height