Learn More
mb2 Sedie in poliuretano
Click to view available options
:
Height: 660mm
Descrizione
- Chair in polyurethane
- Seat and back in polyurethane
- Asynchronous mecanism, adjustable seat and backrest
- Pneumatic cylinder mid
- 5-spoke base injected in nylon and fiberglass reinforced by a galvanized steel ring.
- glides
Specifica
Specifica
| Product Type | Sedia |
| Colore | Black |
| Adjustable (Height) | Yes |
| Regolabile | Height |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Stile parte posteriore | Standard |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Da banco |
| Altezza (sistema metrico) | 660 mm |
| Quantità | Confezione da 1 |
| Altezza seduta | 450 to 630 mm |
| Vedi altri risultati |