Learn More
RETSCH Polyurethane Sieving Aids Cubes
Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
12 x 12 x 12 mm
20 x 20 x 20 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Specifica
Specifica
| Product Type | Cubes |
| Materiale | Polyurethane |
| Dimensioni (L x P x A) | 12 x 12 x 12 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Horizontal Sieve Shaker AS 400 control |
| Quantità confezione | 10/Pk. |