Learn More
mb2 Polyurethane Stool on Glides
Click to view available options
:
Holds 5 Pads
Descrizione
- Stool in polyurethane
- Seat in polyurethane
- Pneumatic cylinder mid
- 5-spoke base injected in nylon and fiberglass reinforced by a galvanized steel ring.
- Glides
Specifica
Specifica
| Product Type | Stool |
| Colore | Black |
| Adjustable (Height) | Yes |
| Regolabile | Height |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Office |
| Altezza (sistema metrico) | 420 to 540 mm |
| Capacità | 5 Pads |
| Quantità | 1 Ea. |
| Altezza seduta | 450 to 630 mm |
| Vedi altri risultati |