Learn More
Polyvinyl alcohol, 98-99% hydrolyzed, high molecular weight
Codice prodotto. 11349617
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11349617
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041243.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 9002-89-5 | (C2H4O)n | 44.05 g/mol
Polyvinyl alcohol is used in food industries as a binding and coating agent. Its viscosity favors the application as coating agent to tablets and capsules. Mixed-matrix membrane prepared by dispersion of NaA zeolite particles is used to study the pervaporative separation of water-butanol mixtures. Polyvinyl alcohol /gelatin based biocompatible polymeric scaffolds have been developed for 3D cancer models.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9002-89-5
Formula molecolare (C2H4O)n
Molecular Weight (g/mol) 44.05
Numero MDL MFCD00081922
InChI Key IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
PubChem CID 11199
IUPAC Name ethenol
SMILES OC(-*)C-*
Tekniske data
Materiale o nome chimico Polyvinyl alcohol
Nota nome High molecular weight, Hydrolyzed
Forma fisica Solid
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Quantità 25 g
Percent Purity 98 to 99%
Odore Odorless
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.