Learn More
Beschreibung
Integrin beta 1/CD29 Monoclonal specifically detects Integrin beta 1/CD29 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Integrin beta 1/CD29 |
| Applications | CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 4B7R |
| Conjugate | PerCP |
| Dilution | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, CyTOF-ready |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | CD29, CD29 antigen, Fibronectin receptor subunit beta, FNRBVLAB, GPIIA, integrin beta-1, integrin VLA-4 beta subunit, integrin, beta 1 (fibronectin receptor, beta polypeptide, antigen CD29 includesMDF2, MSK12), MDF2, MSK12, very late activation protein, beta polypeptide, VLA-4 subunit beta, VLA-BETA |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Ocular melanoma cell line V+B2 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?