Learn More
VITLAB™ Piastre da laboratorio in cloruro di polivinile
Codice prodotto. 10759251
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
200 x 150 x 50 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10759251
Marca: VITLAB™ 80280
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
In cloruro di polivinile. Le piastre da laboratorio in cloruro di polivinile VITLAB™ sono universali.
  • Colore bianco
  • Multiuso
  • Angoli e bordi arrotondati
  • Facili da pulire
Specifica
Dimensioni (L x P x A) 200 x 150 x 50 mm
Colore Bianco
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm
Materiale Cloruro di polivinile
Tipo Piastre da laboratorio
Larghezza (sistema metrico) 150 mm
N. per confezione 1 ciascuno
Forma Forma rettangolare