Learn More
Kautex™ Contenitori con collo largo in cloruro di polivinile
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 ml
200 ml
300 mL
500 ml
750 ml
1000 ml
2000 ml
Altezza (sistema metrico):
71 mm
83.5 mm
87 mm
94 mm
98.5 mm
105.5 mm
108 mm
118.5 mm
120 mm
143 mm
187 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 114
pezzi 126
pezzi 162
pezzi 288
pezzi 44
pezzi 480
pezzi 80
pezzi 96
Descrizione
- Member of Series 310 container family
- Closure available separately
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 100 ml |
| Colore | Trasparente |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 31 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Confezionamento, erogazione, invio di campioni, spedizione, conservazione |
| Materiale | Cloruro di polivinile |
| N. per custodia | 480 |
| Quantità | Cassa da 480 |
| Closure Included | No |
| Forma | Pozzetti quadrati |
| Altezza (sistema metrico) | 71 mm |
| Vedi altri risultati |