Learn More
Kautex™ Contenitori con collo largo in cloruro di polivinile
Codice prodotto. 17818167
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 ml
200 ml
300 mL
500 ml
750 ml
1000 ml
2000 ml
Altezza (sistema metrico):
71 mm
83.5 mm
87 mm
94 mm
98.5 mm
105.5 mm
108 mm
118.5 mm
120 mm
143 mm
187 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 114
pezzi 126
pezzi 162
pezzi 288
pezzi 44
pezzi 480
pezzi 80
pezzi 96
Codice prodotto. 17818167
Marca: Kautex™ 2000084422
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fill and clean these wide neck PVC containers with ease due to the roomy neck configuration. Supplied without closure.
  • Member of Series 310 container family
  • Closure available separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) interno collo 54 mm
Da utilizzare con (applicazione) Confezionamento, erogazione, invio di campioni, spedizione, conservazione
Materiale Cloruro di polivinile
N. per custodia 126
Quantità Cassa da 126
Closure Included No
Forma Pozzetti quadrati
Altezza (sistema metrico) 118.5 mm
Product Type Contenitori con collo largo
Da utilizzare con (apparecchiatura) Chiusura