Learn More
Digi-Sense Thermocouple Wire, 24 Gauge
Codice prodotto. 11825885 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30 m
300 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11825885 30 m Pezzo
11705529 300 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11825885 Fornitore Digi-Sense N. del fornitore 0854112
Spedizione stimata: 07-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Make your own extension cables with this 24 Gauge Thermocouple Wire.
  • Wire comes in 24-gauge size, ideal for fabricating your own probes or extension cables (meets ANSI and ASTM standards).
  • Choose from wire with polyvinyl chloride (PVC), fluorinated ethylene propylene resin (FEP/FEP), fiberglass, high-temperature fiberglass, or ceramic fiber outer/inner insulation.
  • These cables are also available in 100 ft. or 1000 ft. lengths for any application.
Tekniske data
Certificazione/Conformità ANSI
Temperatura (sistema metrico) -28°C to +221°C
Tipo Thermocouple Wire
Isolamento Polyvinyl
Temperatura (sistema imperiale) -18.4°F to +429.8°F
Lunghezza (sistema imperiale) 98.4 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 30 m
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.