Learn More
Polyvinyl Pyrrolidone, Technical, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10325860 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
Imballaggio:
Plastic powder jar
Dimensione della confezione:
100g
Codice prodotto. 10325860
Marca: Fisher Chemical P/3700/48
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Colore White
pH 3 to 7
CAS 9003-39-8
Forma fisica Solid
Punto di fusione 100°C
Formula molecolare (C6H9NO)n
Numero MDL MFCD01076626
Sinonimo n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
Quantità 100 g
InChI Key WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
SMILES *-CC(-*)N1CCCC1=O
IUPAC Name 1-ethenylpyrrolidin-2-one
Molecular Weight (g/mol) 111.14
PubChem CID 6917
ChEBI CHEBI:82551
Imballaggio Plastic powder jar