Learn More
BRAND™ Polyvinylchloride Tidy Tray
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
65 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- PVC construction
- Includes five compartments of varying size
- Dimensions: 400 x 300 x 65mm
Specifica
Specifica
| Dimensioni (L x P x A) | 400 x 300 x 65 mm |
| Colore | White |
| Altezza (sistema metrico) | 65 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 400 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Tipo | Photographic Tray |
| Larghezza (sistema metrico) | 300 mm |
| Include | 5 Compartments |
| Forma | Forma rettangolare |
| Autoclavabile | Autoclavable |