Learn More
Polyvinylpyrrolidone, average M.W. 50.000, K30
Codice prodotto. p-186870 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic Pail
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10721701
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 227541000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 9003-39-8 | (C6H9NO)n | 111.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9003-39-8
Formula molecolare (C6H9NO)n
Molecular Weight (g/mol) 111.14
Numero MDL MFCD01076626
InChI Key WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
PubChem CID 6917
ChEBI CHEBI:82551
IUPAC Name 1-ethenylpyrrolidin-2-one
SMILES *-CC(-*)N1CCCC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Polyvinylpyrrolidone
Colore White
Nota nome K29-32
pH 3.0 to 5.0 (5% aq. soln.)
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
Punto di fusione 225.0°C
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso 50.000
Indice di Merck 15, 7814
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform, practically insoluble in ether
Quantità 100 g
Percent Purity 11.5 to 12.8% (Nitrogen, on anh. subst.) 10ppm 1-vinylpyrrolidin-2-one (HPLC) max. 3% max. 2-pyrrolidone (HPLC)
Identificazione B,C,D,E comply
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Viscosità 29 to 32 K−value (1% solid w/v aq. soln.)
Acqua 5% Max. (K.F.)