Learn More
Polyvinylpyrrolidone, Fisher BioReagents™
Codice prodotto. 10619173
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 10619173
Marca: Fisher BioReagents BP431100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Polyvinylpyrrolidone, >-95%, C6H9NO, CAS Number-9003-39-8, n-vinyl-2-pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, n-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, 1-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, n-vinylpyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 500g
Polyvinylpyrrolidone, >-95%, C6H9NO, CAS Number-9003-39-8, n-vinyl-2-pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, n-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, 1-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, n-vinylpyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 500g
Polyvinyl Pyrrolidone is a component of Denhardt's Reagent, commonly used in nucleic acid hybridization procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9003-39-8
Formula molecolare (C6H9NO)n
Molecular Weight (g/mol) 111.14
Numero MDL MFCD01076626
InChI Key WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
PubChem CID 6917
ChEBI CHEBI:82551
IUPAC Name 1-ethenylpyrrolidin-2-one
SMILES *-CC(-*)N1CCCC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Polyvinylpyrrolidone
Colore White
pH 3 to 7
Forma fisica Solid
Punto di fusione 100°C
Cenere 0.05% max.
Intervallo percentuale saggio ≥95 %
Note percentuale saggio (dry basis)≥95%
Indice di Merck 15, 7814
Quantità 100 g
Percent Purity ≥95%
Identificazione Pass Test
Imballaggio Poly Bottle