Learn More
Polyvinylpyrrolidone-iodine complex
Codice prodotto. 10105000 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Codice prodotto. Quantità unitSize
10105000 100 g 100g
10730575 500 g 500g
10474905 2.5 kg 2.50kg
3 options
Codice prodotto. 10105000
Marca: Thermo Scientific Acros 229471000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 25655-41-8 | (C6H9NO)nI2 | 364.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25655-41-8
Formula molecolare (C6H9NO)nI2
Molecular Weight (g/mol) 364.95
Numero MDL MFCD00084483
InChI Key CPKVUHPKYQGHMW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo povidone iodine, povidone-iodine, betadine, isodine, pvp iodine, pvp-iodine, pvp-i, isobetadyne, bridine, disphex
PubChem CID 410087
IUPAC Name 1-ethenylpyrrolidin-2-one;molecular iodine
SMILES II.*-CC(-*)N1CCCC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Polyvinylpyrrolidone-iodine complex
Punto di fusione 300°C
Colore Brown-Red to Yellow
Perdita all'essiccatura 8% max. (5 g, 105°C)
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (C6H9NO)n·xI
Quantità 100 g
Indice di Merck 15, 7815
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,isopropanol,glycerol;,practically insoluble in acetone
Percent Purity 9.0 to 12.0% (available iodine) (on dried substance)
Forma fisica Powder