Learn More
Contec™ Panni Polywipe-C
Codice prodotto. 16574970 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Quantità confezione:
150/busta, 10 buste/confezione
Dimensione della confezione:
pezzi 1500
Codice prodotto. 16574970
Marca: Contec™ PC99B/150
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Le salviette Polywipe-C sono realizzate in tessuto 100% poliestere di peso standard, tagliato con lama per creare un bordo morbido.
Il bordo morbido è ideale per l’uso su superfici vulnerabili ai graffi. La salvietta è resistente alle sostanze chimiche ed eccezionalmente povera di particelle e residui estraibili, il che la rende ideale per la pulizia in ambienti critici. Le salviette vengono trattate e confezionate in una camera sterile di classe ISO 4.
Caratteristiche & vantaggi
  • Prodotto consigliato per ambienti di classe ISO 5-8
  • Il bordo morbido è ideale per l’uso su superfici vulnerabili ai graffi
  • Basso contenuto di particelle ed elementi estraibili per ridurre la possibilità di contaminazione
  • La buona capacità di assorbimento la rende compatibile con molti solventi
  • Resistente all’abrasione e agli agenti chimici
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Panno
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 23 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9 pollici
Larghezza (sistema metrico) 23 cm
Materiale Poliestere
Autoclavabile Non sterilizzabile in autoclave
Monouso Monouso
Dimensioni (L x P) 23 x 23 cm (9 x 9 pollici)
Quantità confezione 150/busta, 10 buste/confezione
Strato 1 velo
Sterilità Non sterile