Learn More
Contec™ Panni Polywipe-C
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4390838 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
30 x 30 cm (12 x 12 pollici)
Soluzione di saturazione:
70% IPA/30% DI water
70% IPA/30% acqua deionizzata
Dimensione della confezione:
pezzi 480
Codice prodotto. 17284523
Marca: Contec™ PSCS0012BPR
Riducono l’uso di solventi e massimizzano il controllo e la coerenza del processo nelle applicazioni di pulizia generiche e critiche. I panni Polywipe-C Contec™ sono saturati con 100% IPA o 70% isopropanolo/30% acqua deionizzata.
  • I panni leggeri sono realizzati con bordi sigillati a laser e sono lavati e saturati negli ambienti Contec di classe ISO 4 per livelli molto bassi di particelle, fibre e residui estraibili
  • Il panno testurizzato è efficace e pulisce le superfici senza graffiare
  • Realizzati in 100% poliestere lavorato a maglia testurizzato
  • Saturati con 100% IPA o 70% isopropanolo/30% acqua deionizzata
  • Riducono i COV associati all’IPA
  • La busta richiudibile preserva l'igiene e i livelli di saturazione del solvente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Panno
Lunghezza (sistema imperiale) 12 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 30 cm
Larghezza (sistema imperiale) 12 pollici
Larghezza (sistema metrico) 30 cm
Materiale Maglia di poliestere
Autoclavabile Non sterilizzabile in autoclave
Monouso Monouso
Dimensioni (L x P) 30 x 30 cm (12 x 12 pollici)
Da utilizzare con (applicazione) Ideali per la pulizia di strumenti e altre apparecchiature
Strato 1 velo
Soluzione di saturazione 70% IPA/30% acqua deionizzata
Sterilità Non sterile
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.