Learn More
VITLAB™ Pinzette con punta tagliata in POM
Codice prodotto. 11857910
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
180 mm
250 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 25
pezzi 5
Codice prodotto. 11857910
Marca: VITLAB™ 68399
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per afferrare e mantenere piccoli oggetti con facilità e in sicurezza. Le pinzette VITLAB™ con punte smussate in POM sono caratterizzate da una punta arrotondata e da un corpo scanalato per una presa ottimale. Realizzate in poliossimetilene, offrono elevata elasticità, durata e resistenza chimica. Sono disponibili in confezioni da cinque, di due dimensioni diverse.
Non-locking thumb forceps are designed to grasp and hold small objects where fingers cannot reach or when a higher level of grip stability or sterile handling is required. These yellow polyoxymethylene tweezers are designed for optimal object handling.
  • Blunt, rounded ends ensure secure grasping of small objects
  • Grooves on the outside provide optimum grip for secure handling
  • Long forceps (180 and 250mm) provide good reach for use with blotting and decanting
  • Constructed of durable polyoxymethylene (POM)
    • Provides high elasticity for easy operation
    • Can be used with aliphatic alcohols, ether, aldehydes, hydrocarbons, ketones and alkalis
    • Not recommended for use with ester, acids and oxidizing agents or in a microwave
  • Can be autoclaved for cleaning/sterilization (frequent autoclaving may reduce mechanical stability)
Specifica
Stile punta Smussato
N. per confezione Confezione da 5
Materiale POM
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Product Type Pinzette
Finitura Yellow
Da utilizzare con (applicazione) Imbottigliamento e decantazione
Stile Grooves on the outside