Learn More
Cytiva POM/FPM/Fluoro Rubber/Polyethylene/PFR/Polypropylene Motor Valve
Codice prodotto. 11370152 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Pressione di esercizio:
3 bar
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11370152
Marca: Cytiva 19001601
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
May be inserted into the flow path without causing unnecessary mixing or sample dilution
Two low pressure, manual valve series are available including the economical LV series designed for C column systems (see C Columns) and for other applications at pressures up to 3 bar (0.3 MPa, 42 psi).
  • A range of manual and automated valves to meet a variety of performance requirements.
  • Designed for biocompatibility and years of reliable service, each may be inserted into the flow path without causing unnecessary mixing or sample dilution.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Pressione di esercizio 3 bar
No. of Ports 4 Ports