Learn More
Bohlender™ Adattatori per agitatori POM Globe
Codice prodotto. 10632543
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
6.5 mm
8 mm
SW8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10632543
Marca: Bohlender™ C39912
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Adattatori da utilizzare con centrifughe a velocità fino a 1,200 giri al minuto. Gli adattatori per agitatori Bohlender™ BOLA™ POM Globe offrono una buona resistenza meccanica e una trasmissione potente fino a 300 Ncm.
  • Forze centrifughe molto basse grazie al peso ridotto
  • Adatti a rotazioni sia in senso orario che antiorario (tranne per il modello con filettatura GL 10 che non prevede la rotazione in senso antiorario)
  • Nessuna risonanza
  • Montaggio semplice tramite i giunti a vite con anelli di serraggio
  • Perno (lunghezza 90mm) accorciabile dall'utente
  • Disallineamento massimo degli assi di 10mm
Specifica
Diametro (sistema metrico) SW8 mm
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per bilanciare il disallineamento dell'asse tra l'agitatore e l'albero dell'agitatore
Lunghezza (sistema metrico) 180 mm
Quantità Confezione da 1
Tipo Agitatore per accoppiamento
Materiale POM