Learn More
BRAND™ POM Joint Clip
Codice prodotto. 10243441 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Red
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10243441
Marca: BRAND™ 55646
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Will not scratch glass surfaces. Excellent resilience and stability.
  • POM construction
  • Outstanding chemical resistance
  • Operating temperature up to 150°C
  • Fits NS 29/32
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Joint Clip
Materiale POM
Size 29/32
Colore Red