Learn More
Kartell™ POM Slide Staining Trough
Codice prodotto. 10395961
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
52.4 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10395961
Marca: Kartell™ 0110100
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Stain up to 25 slides with a versatile trough that can also be used as a mailing box. Kartell™ POM Slide Staining Trough is constructed of POM and designed to hold up to 25 slides.
  • Holds up to 25 slides
  • Accommodates one Kartell™ 1100 rack
  • Can also be used as a mailing box
Specifica
Product Type Staining Trough
Capacità vetrino 25
Da utilizzare con (apparecchiatura) Slides
Dimensioni (L x P x A) 88 x 100.8 x 52.4 mm
Altezza (sistema metrico) 52.4 mm