Learn More
POMC Monoclonal Antibody (OTI1A8), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA506608S
Descrizione
POMC Monoclonal antibody specifically detects POMC in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western BlotSpecifica
| POMC | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P01189 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 5443 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Immunocytochemistry, Western Blot | |
| OTI1A8 | |
| Unconjugated | |
| POMC | |
| ACTH; adrenal corticotropic hormone; adrenocorticotropic hormone; adrenocorticotropin; alpha-melanocyte stimulating hormone; alpha-melanocyte-stimulating hormone; alphaMSH; alpha-MSH; BE; beta-endorphin; Beta-LPH; beta-melanocyte-stimulating hormone; beta-MSH; CLIP; Corticotropin; Corticotropin-like intermediary peptide; corticotropin-lipotropin; Gamma-LPH; gamma-MSH; lipotr; Lipotropin beta; lipotropin gamma; LPH; Melanocyte-stimulating hormone alpha; Melanocyte-stimulating hormone beta; Melanotropin alpha; melanotropin beta; Melanotropin gamma; met-enkephalin; MSH; Npp; opiomelanocortin prepropeptide; OTTHUMP00000119991; OTTHUMP00000200964; POC; Pomc; Pomc1; Pomc-1; Pomc2; Potential peptide; Precursor of MSH; pro-ACTH-endorphin; proopiomelanocortin; pro-opiomelanocortin; proopiomelanocortin (adrenocorticotropin/ beta-lipotropin/ alpha-melanocyte stimulating hormone/ beta-melanocyte stimulating hormone/ beta-endorphin); proopiomelanocortin preproprotein; proopiomelanocortin, beta (end | |
| Full length human recombinant protein of human POMC produced in HEK293T cell. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.