Learn More
Ponceau S, 85%, MP Biomedicals Inc
Codice prodotto. 11486061 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
Codice prodotto. 11486061
Marca: MP Biomedicals 0219064405
Identificatori chimici
CAS 6226-79-5
Formula molecolare C22H12N4Na4O13S4
Molecular Weight (g/mol) 760.552
InChI Key VSXKEUCERCWGKF-STNZDNLRSA-J
Sinonimo 3-Hydroxy-4-(2-sulfo-4-(4-sulfophenylazo)phenylazo)-2, 7-naphthalene-disulfonic acid tetrasodium salt, C.I. 27195
PubChem CID 11320219
IUPAC Name tetrasodium;(4Z)-3-oxo-4-[[2-sulfonato-4-[(4-sulfonatophenyl)diazenyl]phenyl]hydrazinylidene]naphthalene-2,7-disulfonate
SMILES C1=CC(=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)NN=C3C4=C(C=C(C=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C(C3=O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Ponceau S
Nota nome Protein stain for electrophoresis
Intervallo percentuale saggio ∽ 85%
Peso formulazione 760.6
Quantità 5 g