Learn More
Ponesimod, MedChemExpress
Codice prodotto. 16440407
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
Codice prodotto. 16440407
Marca: Medchem Express HY10569
MedChemExpress Ponesimod (ACT-128800) is a potent, selective and orally active agonist of S1P1, with an IC50 of 6 nM in a radioligand binding assay. Ponesimod activates S1P1-mediated signal transduction with high potency (EC50=5.7 nM). Ponesimod can protect against lymphocyte-mediated tissue inflammation.
Ponesimod (ACT-128800) is a potent, selective and orally active agonist of S1P1, with an IC50 of 6 nM in a radioligand binding assay. Ponesimod activates S1P1-mediated signal transduction with high potency (EC50=5.7 nM). Ponesimod can protect against lymphocyte-mediated tissue inflammation.
Specifica
Materiale o nome chimico Ponesimod
CAS 854107-55-4
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H25ClN2O4S
Quantità 50 mg
Sinonimo ACT-128800
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (216.93 mM)
SMILES O=C1N(C2=CC=CC=C2C)/C(S/C1=C\C3=CC=C(OC[C@H](O)CO)C(Cl)=C3)=N/CCC
Molecular Weight (g/mol) 460.97
Peso formulazione 460.97
Percent Purity 98.25%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.