Learn More
POP7 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | POP7 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.27 mg/mL |
| Applicazioni | Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16863904
|
Proteintech
14964-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16853904
|
Proteintech
14964-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Component of ribonuclease P, a protein complex that generates mature tRNA molecules by cleaving their 5′-ends. Also a component of RNase MRP complex, which cleaves pre-rRNA sequences.Specifica
| POP7 | |
| Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| O75817 | |
| 10248 | |
| POP7 Fusion Protein Ag6827 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| POP7 |
| 0.27 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| 0610037N12Rik, hPOP7, POP7, RNaseP protein p20, RPP2, RPP20 | |
| POP7 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |