Learn More
Haldenwanger™ Ciotole in porcellana
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
10 mm
13 mm
15 mm
16 mm
Lunghezza (sistema metrico):
45 mm
50 mm
70 mm
96 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Shallow form porcelain basin
- Available in a variety of sizes
- Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Specifica
| Materiale | Porcellana |
| Forma | Rectangular |
| Tipo | Bacinella |
| Da utilizzare con (applicazione) | Laboratories |
| Finitura interna | Smooth |
| Dimensioni (L x P x A) | 45 x 25 x 10 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 45 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 10 mm |