Learn More
Haldenwanger™ Imbuto Buchner in porcellana
Codice prodotto. 10642911
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.25 ml
10 ml
10.6 ml
25 ml
3 ml
4.3 ml
5.8 ml
Diametro (sistema metrico) piastra:
19 mm
29 mm
42 mm
155 mm
250 mm
279 mm
330 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10642911
Marca: Haldenwanger™ 127C/6A
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use these funnels for a variety of filtration applications. Haldenwanger™ Porcelain Buchner Funnels are constructed from optimized laboratory porcelain.
  • Available in a variety of sizes
  • Available with perforated fixed filter plate
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Capacità (sistema metrico) 5.8 ml
Materiale Porcellana
Altezza (sistema metrico) 300 mm
Diametro (sistema metrico) piastra 279 mm
Diametro (sistema metrico) disco 279 mm
Quantità 1 ciascuno
Product Type Imbuto Buchner