Learn More
Rogo-Sampaic Imbuto Buchner in porcellana
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
40 ml
80 ml
150 ml
265 ml
490 ml
660 ml
1080 ml
2000 ml
4200 ml
10 L
Diametro (sistema metrico) piastra:
45 mm
55 mm
70 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
240 mm
320mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- White porcelain
- Available for a range of volumes and filter diameters
- Applications include collecting recrystalized compounds
- Excellent thermal and chemical resistance
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 660 ml |
| Materiale | Porcellana |
| Diametro (sistema metrico) piastra | 125 mm |
| Diametro (sistema metrico) disco | 125 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) gambo | 85 mm |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Product Type | Imbuto Buchner |