Learn More
Avignon Ceramic Porcelain Buchner Funnel
Click to view available options
Materiale:
Porcelain
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Liquid and gas tight
- Chemically neutral
- High resistance to thermal and physical shocks
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 80 mm |
| Materiale | Porcelain |
| Altezza (sistema metrico) | 135 mm |
| Temperatura max (sistema metrico) | 1100°C |