Learn More
Haldenwanger™ Porcelain Casseroles
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
140 mL
220 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 140 mL |
| Materiale | Porcelain |
| Forma | Round |
| Tipo | Casserole |
| Altezza (sistema metrico) | 35 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 63 mm |