Learn More
Haldenwanger™ Porcelain Casseroles
Codice prodotto. 10751562
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
140 mL
220 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10751562
Marca: Haldenwanger™ L 17/2
Solo null disponibili
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Materiale Porcelain
Forma Round
Tipo Casserole
Size 2
Altezza (sistema metrico) 70 mm
Diametro (sistema metrico) 127 mm