Learn More
Haldenwanger™ Coperchi per crogioli in porcellana
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
30 mm
40 mm
45 mm
60 mm
75 mm
87 mm
92 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Descrizione
- Available in a variety of sizes
- For use with Haldenwanger porcelain crucibles
- Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Specifica
| Materiale | Porcellana |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 45 mm |
| Product Type | Coperchio per crogiolo |