Learn More
Haldenwanger™ Coperchi per crogioli in porcellana
Codice prodotto. 10557301
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
30 mm
40 mm
45 mm
60 mm
75 mm
87 mm
92 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 10557301
Marca: Haldenwanger™ L 79D/8
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use these lids with porcelain crucibles. Haldenwanger™ Porcelain Crucible Lids are constructed from optimized laboratory porcelain.
  • Available in a variety of sizes
  • For use with Haldenwanger porcelain crucibles
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Materiale Porcellana
Diametro (sistema metrico) esterno 30 mm
Product Type Coperchio per crogiolo