Learn More
Haldenwanger™ Bacini di evaporazione in porcellana
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
100 mL
110 mL
140 mL
190 mL
220 mL
250 mL
320 mL
350 mL
Altezza (sistema metrico):
24 mm
36 mm
40 mm
42 mm
45 mm
50 mm
52 mm
64 mm
65 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Shallow form, round-bottom porcelain basin
- Available in a variety of sizes
- Sizes up to 175mL glazed except rim
- 1,000mL and larger are glazed except outside base
- Includes spout for easy pouring
- Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Specifica
| Forma del fondo | Round |
| Capacità (sistema metrico) | 190 mL |
| Materiale | Porcellana |
| Forma | Round |
| Tipo | Bacinella di evaporazione |
| Da utilizzare con (applicazione) | Laboratories |
| Include | Spout |
| Finitura interna | Smooth |
| Altezza (sistema metrico) | 42 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 10 mm |