Learn More
Haldenwanger™ Piastre di evaporazione in porcellana
Codice prodotto. 10167630
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
8 mL
10 mL
20 mL
270 mL
450 mL
1000 mL
1100 mL
1750 mL
2200 mL
2500 mL
3400 mL
Diametro (sistema metrico):
40 mm
50 mm
63 mm
125 mm
160mm
200 mm
240 mm
250 mm
300 mm
310 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10167630
Marca: Haldenwanger™ L 109/10
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these dishes for a variety of applications. Haldenwanger™ Porcelain Evaporating Dishes feature a smooth internal finish, constructed from optimized laboratory porcelain.
  • Available in a variety of sizes
  • Sizes up to 175mL glazed except rim
  • 1,000mL and larger are glazed except outside base
  • Includes spout for easy pouring
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 3400 mL
Materiale Porcellana
Tipo Piastra di evaporazione
Altezza (sistema metrico) 110 mm
Diametro (sistema metrico) 310 mm