Learn More
Haldenwanger™ Piastre di evaporazione in porcellana
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
8 mL
10 mL
20 mL
270 mL
450 mL
1000 mL
1100 mL
1750 mL
2200 mL
2500 mL
3400 mL
Diametro (sistema metrico):
40 mm
50 mm
63 mm
125 mm
160mm
200 mm
240 mm
250 mm
300 mm
310 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Sizes up to 175mL glazed except rim; 1,000mL and larger are glazed except outside base.
Specifica
Specifica
| Forma del fondo | Piatto |
| Capacità (sistema metrico) | 8 mL |
| Materiale | Porcellana |
| Forma | Round |
| Tipo | Piastra di evaporazione |
| Da utilizzare con (applicazione) | Laboratories |
| Finitura interna | Smooth |
| Altezza (sistema metrico) | 9 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 40 mm |