Learn More
Haldenwanger™ Piastre di evaporazione in porcellana
Codice prodotto. 10464151
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
8 mL
10 mL
20 mL
270 mL
450 mL
1000 mL
1100 mL
1750 mL
2200 mL
2500 mL
3400 mL
Diametro (sistema metrico):
40 mm
50 mm
63 mm
125 mm
160mm
200 mm
240 mm
250 mm
300 mm
310 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10464151
Marca: Haldenwanger™ L 888/00
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these dishes for a variety of applications. Haldenwanger™ Porcelain Evaporating Dishes feature a smooth internal finish, constructed from optimized laboratory porcelain.
Sizes up to 175mL glazed except rim; 1,000mL and larger are glazed except outside base.
Specifica
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Materiale Porcellana
Forma Round
Tipo Piastra di evaporazione
Da utilizzare con (applicazione) Laboratories
Finitura interna Smooth
Altezza (sistema metrico) 11 mm
Diametro (sistema metrico) 50 mm