Learn More
Haldenwanger™ Porcelain Evaporating Spouts
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
400 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Deep form, French shape, glazed inside and out.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 400 mL |
| Materiale | Porcelain |
| Forma | Round |
| Tipo | Evaporating Spout |
| Finitura interna | Glazed |
| Altezza (sistema metrico) | 60 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 150 mm |