Learn More
Porcelaines Avignon™ Crogioli alti in porcellana
Codice prodotto. 11778473
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
6 mL
14 mL
17 ml
30 ml
80 ml
120 ml
250 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Codice prodotto. 11778473
Marca: Porcelaines Avignon™ 11208
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Heat and cool substances in the laboratory using Porcelaines Avignon™ Porcelain High Form Crucibles. They are available in various capacities.
  • High walls
  • Withstand high temperatures and rapid temperature changes
  • Porcelain
Specifica
Materiale Porcellana
Capacità (sistema metrico) 120 ml
Diametro (sistema metrico) esterno 63 mm
Altezza (sistema metrico) 73 mm
Product Type Crogiolo