Learn More
Porcelaines Avignon™ Crogioli alti in porcellana
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
6 mL
14 mL
17 ml
30 ml
80 ml
120 ml
250 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Descrizione
- High walls
- Withstand high temperatures and rapid temperature changes
- Porcelain
Specifica
Specifica
| Materiale | Porcellana |
| Capacità (sistema metrico) | 17 ml |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 35 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 40 mm |
| Product Type | Crogiolo |