Learn More
Haldenwanger™ Porcelain Hirsch Funnel
Codice prodotto. 12388567
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) piastra:
9 mm
11 mm
13 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Altezza (sistema metrico):
45 mm
56 mm
Codice prodotto. 12388567
Marca: Haldenwanger™ L 126/4/0A
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
With perforated fixed filter plate
  • Available in a variety of sizes
  • With perforated fixed filter plate
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
With perforated fixed filter plate.
Specifica
Materiale Porcellana
Diametro (sistema metrico) piastra 13 mm
Diametro (sistema metrico) disco 13 mm
Include Con piastra filtrante fissa
Quantità 1 ciascuno
Product Type Imbuto Hirsch