Learn More
Haldenwanger™ Porcelain Hirsch Funnel
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) piastra:
9 mm
11 mm
13 mm
Altezza (sistema metrico):
45 mm
56 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
With perforated fixed filter plate.
Specifica
Specifica
| Materiale | Porcellana |
| Altezza (sistema metrico) | 45 mm |
| Diametro (sistema metrico) piastra | 9 mm |
| Diametro (sistema metrico) disco | 9 mm |
| Include | Con piastra filtrante fissa |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Product Type | Imbuto Hirsch |