Learn More
Haldenwanger™ Imbuto Hirsch in porcellana
Click to view available options
Descrizione:
Formato: 00
Formato: 000
Diametro (sistema metrico) piastra:
17 mm
28 mm
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
52mm
70 mm
Altezza (sistema metrico):
74 mm
102 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Sloped sides
- Use for filtering small quantities
- Perforated fixed filter plate
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 52mm |
| Materiale | Porcellana |
| Altezza (sistema metrico) | 74 mm |
| Descrizione | Formato: 000 |
| Diametro (sistema metrico) piastra | 17 mm |
| Quantità | Confezione da 1 |
| Product Type | Imbuto Hirsch |